Få mere at vide
Dimethyl acetylenedicarboxylate, 95%
Artikelnummer. 15412167
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412167 25 g 25g
15422167 100 g 100g
15432167 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15412167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045131.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 762-42-5 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Dimethylacetylendicarboxylat som en alsidig dienofil, der anvendes i Diels-Alder-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 762-42-5
Molekylær formel C6H6O4
Molekylvægt (g/mol) 142.11
MDL nummer MFCD00008456
InChI nøgle VHILMKFSCRWWIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, dimethyl ester, 1,4-dimethyl but-2-ynedioate, dimethyl butynedioate, dimethyl 2-butynedioate, acetylenedicarboxylic acid dimethyl ester, dmad, methyl acetylenedicarboxylate, bis methoxycarbonyl acetylene, di carbomethoxy acetylene
PubChem CID 12980
IUPAC navn dimethylbut-2-ynedioat
SMIL COC(=O)C#CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl acetylenedicarboxylate
Smeltepunkt -18°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.156 g/mL
Kogepunkt 95°C to 98°C (19 mmHg)
Flammepunkt 86°C (186°F)
Lineær formel CH3O2CC≡CCO2CH3
Brydningsindeks 1.447
Mængde 25 g
FN nummer UN1760
Beilstein 607063
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in most organic solvents. Insoluble in water.
Formel vægt 142.11
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske