Få mere at vide
Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, 97%
Artikelnummer. 11407177
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407177 25 g 25g
11417177 100 g 100g
11427177 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11407177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14969.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 1830-54-2 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1830-54-2
Molekylær formel C7H10O5
Molekylvægt (g/mol) 174.15
MDL nummer MFCD00008462
InChI nøgle RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
PubChem CID 74591
SMIL COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
Smeltepunkt 16°C to 17°C
Tæthed 1.185
Kogepunkt 237°C to 241°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Ester-like
Brydningsindeks 1.444
Mængde 25 g
Beilstein 1366042
IUPAC navn 1,5-dimethyl-3-oxopentandioat
Formel vægt 174.16
Procent renhed 97%