Få mere at vide
Dimethyl 5-norbornene-2,3-dicarboxylate, 94%
Artikelnummer. 11322646
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322646 50 g 50g
11312646 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08664.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5826-73-3 | C11H14O4 | 210.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5826-73-3
Molekylær formel C11H14O4
Molekylvægt (g/mol) 210.23
MDL nummer MFCD00154455
InChI nøgle VGQLNJWOULYVFV-UHFFFAOYNA-N
Synonym dimethyl 5-norbornene-2,3-dicarboxylate, dimethyl bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, dimethyl carbate, dimalone, nisy, compound 3,916, methyl 3-methoxycarbonyl bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, acmc-1ah3y, norborn-5-ene-2endo,3endo-dicarboxylic acid dimethyl ester, 5-norbornene-2, dimethyl ester
PubChem CID 38295
IUPAC navn dimethylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1C2CC(C=C2)C1C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 5-norbornene-2,3-dicarboxylate
Kogepunkt 150°C to 152°C (20 mmHg)
Mængde 50 g
Beilstein 1248588
Merck Index 14,3240
Formel vægt 210.23
Procent renhed 94%