Få mere at vide
Dimethyl 5-nitroisophthalat, TRC
Artikelnummer. 30372368
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30372368 50 g
1 options
Artikelnummer. 30372368 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48055350G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-isophthalic acid dimethyl ester
CAS 13290-96-5
Molekylær formel C10 H9 N O6
Mængde 50 g
Synonym Dimethyl 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C10H9NO6/c1-16-9(12)6-3-7(10(13)17-2)5-8(4-6)11(14)15/h3-5H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
IUPAC navn dimethyl 5-nitrobenzen-1,3-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 239.18
Formel vægt 239.043