Få mere at vide
Dimethyl 5-nitroisophthalat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitro-isophthalic acid dimethyl ester |
| CAS | 13290-96-5 |
| Molekylær formel | C10 H9 N O6 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Dimethyl 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO6/c1-16-9(12)6-3-7(10(13)17-2)5-8(4-6)11(14)15/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethyl 5-nitrobenzen-1,3-dicarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.18 |
| Formel vægt | 239.043 |