Få mere at vide
Dimethyl 5-nitroisophthalate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 5-nitroisophthalate |
| CAS | 13290-96-5 |
| Molekylær formel | C10H9NO6 |
| MDL nummer | MFCD00008429 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | C1=C(C=C(C=C1C(OC)=O)[N+]([O-])=O)C(OC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.18 |
| Procent renhed | 97% |