missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dimethyl 5-Iodoisophthalate, TRC

Artikelnummer. 30373339
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373339 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373339 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4741805G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dimethyl 5-Iodoisophthalate
CAS 51839-15-7
Molekylær formel C10H9IO4
Mængde 5 g
Synonym 3-(Methoxycarbonyl)-5-iodobenzoic Acid Methyl Ester, Dimethyl 5-Iodoisophthalate
InChI formel InChI=1S/C10H9IO4/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5H,1-2H3
SMIL O=C(OC)C1=CC(I)=CC(C(OC)=O)=C1
IUPAC navn dimethyl 5-iodoisophthalate
Molekylvægt (g/mol) 320.08
Formel vægt 319.95
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.