Få mere at vide
Dimethyl 5-hydroxyisophthalat, TRC
Artikelnummer. 30387186
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30387186 5 g
1 options
Artikelnummer. 30387186 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4736155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 5-Hydroxyisophthalate
CAS 13036-02-7
Molekylær formel C10H10O5
Mængde 5 g
Synonym 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid 1,3-Dimethyl Ester, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 1-Hydroxy-3,5-bis(methoxycarbonyl)benzene, 3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenol, 5-Hydroxyisophthalic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5,11H,1-2H3
SMIL OC1=CC(C(OC)=O)=CC(C(OC)=O)=C1
IUPAC navn dimethyl 5-hydroxyisophthalat
Molekylvægt (g/mol) 210.18
Formel vægt 210.05