missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dimethyl 5,5'-(((1-(4-((hydrosulfonylalanyl)oxy)phenoxy)-1-oxopropan-2-yl)amino)sulfonyl)dinicotinate, TRC

Artikelnummer. 30351906
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351906 10 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351906 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD12344010UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dimethyl 5,5'-(((1-(4-((hydrosulfonylalanyl)oxy)phenoxy)-1-oxopropan-2-yl)amino)sulfonyl)dinicotinate
CAS 2323612-34-4
Molekylær formel C26H26N4O12S2
Mængde 10 μg
InChI formel InChI=1S/C26H26N4O12S2/c1-15(29-43(35,36)21-9-17(11-27-13-21)25(33)39-3)23(31)41-19-5-7-20(8-6-19)42-24(32)16(2)30-44(37,38)22-10-18(12-28-14-22)26(34)40-4/h5-16,29-30H,1-4H3/t15-,16-/m0/s1
SMIL O=S(N[C@H](C(OC1=CC=C(C=C1)OC([C@@H](NS(=O)(C2=CN=CC(C(OC)=O)=C2)=O)C)=O)=O)C)(C3=CN=CC(C(OC)=O)=C3)=O
IUPAC navn methyl 5-[[(2S)-1-[4-[(2S)-2-[(5-methoxycarbonylpyridin-3-yl)sulfonylamino]propanoyl]oxyphenoxy]-1-oxopropan-2-yl]sulfamoyl]pyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 650.63
Formel vægt 650.099
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.