Få mere at vide
Dimethyl (4S)-4-Methyl-(2-oxooctyl)phosphonate-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl (4S)-4-Methyl-(2-oxooctyl)phosphonate-d3 |
| CAS | 1329642-51-4 |
| Molekylær formel | C11H20D3O4P |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (S)-(4-Methyl-2-oxooctyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester-d3, [(4S)-4-Methyl-2-oxooctyl]phosphonic Acid Dimethyl Ester-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23O4P/c1-5-6-7-10(2)8-11(12)9-16(13,14-3)15-4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m0/s1/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CCCC)CC(=O)CP(=O)(OC)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.29 |
| Formel vægt | 253.1522 |