Få mere at vide
Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 140171-66-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H23 Cl N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Amlodipine Besilate Imp. F (EP), Amlodipine Imp. F (EP), Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Related Compound F, Amlodipine Besilate Impurity F, Amlodipine Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23ClN2O5/c1-11-15(18(23)25-2)16(12-6-4-5-7-13(12)20)17(19(24)26-3)14(22-11)10-27-9-8-21/h4-7,16,22H,8-10,21H2,1-3H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)COCCN |
| Vis mere |