Få mere at vide
Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, LoGiCal
Artikelnummer. 30458845
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458845 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458845 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0383.09
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 140171-66-0
Analyt- eller komponentnavne Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H23 Cl N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Amlodipine Besilate Imp. F (EP), Amlodipine Imp. F (EP), Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Related Compound F, Amlodipine Besilate Impurity F, Amlodipine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN2O5/c1-11-15(18(23)25-2)16(12-6-4-5-7-13(12)20)17(19(24)26-3)14(22-11)10-27-9-8-21/h4-7,16,22H,8-10,21H2,1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)COCCN
IUPAC navn dimethyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 394.85
Mængde 10 mg
Formel vægt 394.1295 g/mol