Få mere at vide
Dimethyl 4-hydroxyisophthalate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16417956
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16417956 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16417956 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY76633
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Dimethyl 4-hydroxyisophthalate is a methyl salicylate analogue.
Dimethyl 4-hydroxyisophthalate is a methyl salicylate analogue.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
CAS 5985-24-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H10O5
Mængde 100 mg
SMIL O=C(OC)C1=CC(C(OC)=O)=CC=C1O
Molekylvægt (g/mol) 210.18
Formel vægt 210.18
Procent renhed 99.66%
Grad Research
Fysisk form Solid