Få mere at vide
Dimethyl 4-Hydroxy-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 4-Hydroxy-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 23705-85-3 |
| Molekylær formel | C7 H8 N2 O5 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O5/c1-13-6(11)3-5(10)4(9-8-3)7(12)14-2/h10H,1-2H3,(H,8,9) |
| SMIL | COC(=O)c1n[nH]c(C(=O)OC)c1O |
| IUPAC navn | dimethyl 4-hydroxy-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.149 |
| Formel vægt | 200.043 |