Få mere at vide
Dimethyl-4-chlorpyridin-2,6-dicarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ansat som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk syntese, agrokemisk, farmaceutisk og farvestofområdet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
syntese, agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområdet
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate |
| Smeltepunkt | 139°C to 144°C |
| Farve | Gul |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 197075 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 229.62 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |