Få mere at vide
Dimethyl-4-chlorpyridin-2,6-dicarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462229
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462229 1 g 1g
15439186 250 mg 250mg
15472229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64841.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5371-70-0 | C9H8ClNO4 | 229.616 g/mol
Ansat som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk syntese, agrokemisk, farmaceutisk og farvestofområdet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse Anvendes som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk
syntese, agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområdet
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5371-70-0
Molekylær formel C9H8ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 229.616
MDL nummer MFCD02612781
InChI nøgle NFXKYKHKNUFOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 4-chloro-2,6-pyridinedicarboxylate, methyl 4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate, 2,6-dimethyl 4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 4-chloro-, dimethyl ester, 4-chloropyridine-2,6-dicarboxylic acid,dimethyl ester, methyl 4-chloro-6-methoxycarbonyl pyridine-2-carboxylate, 4-chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, pubchem20951, pych37, ksc496e3d
PubChem CID 237845
IUPAC navn dimethyl-4-chlorpyridin-2,6-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(=N1)C(=O)OC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate
Smeltepunkt 139°C to 144°C
Farve Gul
Mængde 1 g
Beilstein 197075
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 229.62
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof