Få mere at vide
Dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11450491
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450491 1 g 1g
11460491 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450491 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20028.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121071-71-4 | C8H10ClNO4S | 251.681 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121071-71-4
Molekylær formel C8H10ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 251.681
MDL nummer MFCD00205189
InChI nøgle RETIFGMAGNDLAN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2808333
IUPAC navn dimethyl-4-aminothiophen-2,3-dicarboxylat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C1=C(SC=C1N)C(=O)OC.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride
Smeltepunkt 166°C to 169°C
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Synonym dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride, 2,3-dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride, acmc-209v6b, dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hcl, dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydroc, 3-amino-4,5-bismethoxycarbonylthiophene hydrochloride, dimethyl4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride, 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester hydrochloride, methyl 4-amino-2-methoxycarbonyl thiophene-3-carboxylate, chloride
Formel vægt 251.69
Procent renhed 97%