Få mere at vide
Dimethyl-4,4’-dithiobiscinnamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4,4'-Dicinnamoyldisulfide)dimethyl Ester |
| CAS | 94549-87-8 |
| Molekylær formel | C20H18O4S2 |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O4S2/c1-23-19(21)13-7-15-3-9-17(10-4-15)25-26-18-11-5-16(6-12-18)8-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3/b13-7+,14-8+ |
| SMIL | COC(=O)\C=C\c1ccc(SSc2ccc(\C=C\C(=O)OC)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | methyl (E)-3-[4-[[4-[(E)-3-methoxy-3-oxoprop-1-enyl]phenyl]disulfanyl]phenyl]prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.48 |
| Formel vægt | 386.0647 |