missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dimethyl 4-(2-Chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | dimethyl 4-(2-chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClNO4/c1-9-13(16(20)22-3)15(11-7-5-6-8-12(11)18)14(10(2)19-9)17(21)23-4/h5-8,15,19H,1-4H3 |
| Formel vægt | 335.0924 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?