Få mere at vide
Dimethyl 3-Methylglutaconate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 3-Methylglutaconate |
| CAS | 52313-87-8 |
| Molekylær formel | C8H12O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Methyl-2-pentenedioic Acid Dimethyl Ester, 3-Methyl-glutaconic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3-Methylglutaconate, Dimethyl beta-Methylglutaconate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O4/c1-6(4-7(9)11-2)5-8(10)12-3/h4H,5H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)CC(=CC(=O)OC)C |
| IUPAC navn | dimethyl 3-methylpent-2-enedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.18 |
| Formel vægt | 172.0736 |