Få mere at vide
Dimethyl 3-Hydroxyphthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 3-Hydroxyphthalate |
| CAS | 36669-02-0 |
| Molekylær formel | C10H10O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 3-Hydroxyphthalic Acid Dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)10(13)15-2/h3-5,11H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(O)c1C(=O)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.18 |
| Formel vægt | 210.0528 |