Få mere at vide
Dimethyl 3,4-dihydroxypyrrol-2,5-dicarboxylat, 97 %
Artikelnummer. 11419516
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419516 5 g 5g
11409516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19238.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 1632-19-5 | C8H9NO6 | 215,161 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1632-19-5
Molekylær formel C8H9NO6
Molekylvægt (g/mol) 215.161
MDL nummer MFCD00276587
InChI nøgle QCPBGHYMHYWRHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate, maybridge4_003392, acmc-20al76, 2,5-bis hydroxy methoxy methylidene pyrrolidine-3,4-dione, 2,5-dimethyl 3,4-dihydroxy-1h-pyrrole-2,5-dicarboxylate, methyl 3,4-dihydroxy-5-methoxycarbonyl pyrrole-2-carboxylate, 2z,5z-2,5-bis hydroxy methoxy methylidene pyrrolidine-3,4-dione, 1h-pyrrole-2,5-dicarboxylicacid, 3,4-dihydroxy-, 2,5-dimethyl ester
PubChem CID 2727733
IUPAC navn dimethyl-3,4-dihydroxy-1H-pyrrol-2,5-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C(=C(N1)C(=O)OC)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate
Smeltepunkt 209 °C til 212 °C
Tæthed 1.248
Kogepunkt 268 °C til 272 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
Formel vægt 215.16
Procent renhed 97%