Få mere at vide
Dimethyl 3,3'-Dithiodipropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 3,3'-Dithiodipropionate |
| CAS | 15441-06-2 |
| Molekylær formel | C8H14O4S2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Bis(methoxycarbonylethyl) Disulfide, 3,3'-Dithiodipropionic Acid Dimethyl Ester, 3,3'-Dithiodipropionic Acid Dimethyl Ester, NSC 638709 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4S2/c1-11-7(9)3-5-13-14-6-4-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)CCSSCCC(=O)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.32 |