Få mere at vide
Dimethyl(2-oxopropyl)fosfonat, TRC
Artikelnummer. 30387212
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30387212 1 g
1 options
Artikelnummer. 30387212 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4767901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl (2-Oxopropyl)phosphonate
CAS 4202-14-6
Molekylær formel C5H11O4P
Mængde 1 g
Synonym (2-Oxopropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester, (Dimethylphosphono)acetone
InChI formel InChI=1S/C5H11O4P/c1-5(6)4-10(7,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
SMIL O=C(C)CP(OC)(OC)=O
IUPAC navn dimethyl(2-oxopropyl)fosfonat
Molekylvægt (g/mol) 166.11
Formel vægt 166.04