Få mere at vide
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate, 95%
Artikelnummer. 10092360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10092360 5 g Glasflaske 5g
10154480 25 g Glasflaske 25g
10175353 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10092360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 177610050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4202-14-6 | C5H11O4P | 166.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4202-14-6
Molekylær formel C5H11O4P
Molekylvægt (g/mol) 166.11
MDL nummer MFCD00008769
InChI nøgle UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone
PubChem CID 77872
IUPAC navn 1-dimethoxyphosphorylpropan-2-on
SMIL CC(=O)CP(=O)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Farve Farveløs til Brun
Kogepunkt 76°C to 79°C (3.0 mmHg)
Flammepunkt 93°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH2P(O)(OCH3)2
Brydningsindeks 1.4380 to 1.441
Mængde 5 g
Formel vægt 166.11
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske