Få mere at vide
Dimethyl (2-Oxononyl)phosphonate-d15, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl (2-Oxononyl)phosphonate-d15 |
| CAS | 1215800-33-1 |
| Molekylær formel | C11H8D15O4P |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (2-Oxononyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester-d15 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23O4P/c1-4-5-6-7-8-9-11(12)10-16(13,14-2)15-3/h4-10H2,1-3H3/i1D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMIL | O=P(CC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC)OC |
| IUPAC navn | dimethyl (2-oxononyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-d15)phosphonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.36 |
| Formel vægt | 265.23 |