Få mere at vide
Dimethyl (2-Oxoheptyl)phosphonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl (2-Oxoheptyl)phosphonate |
| CAS | 36969-89-8 |
| Molekylær formel | C9H19O4P |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | P-(2-Oxoheptyl)-phosphonic Acid Dimethyl Ester, (2-Oxoheptyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (Hexanoylmethyl)phosphonate, Dimethyl 2-Oxoheptanephosphonate, Dimethyl 2-Oxoheptylphosphate, Dimethyl beta-Oxoheptylphosphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19O4P/c1-4-5-6-7-9(10)8-14(11,12-2)13-3/h4-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCC(=O)CP(=O)(OC)OC |
| IUPAC navn | 1-dimethoxyphosphorylheptan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.22 |
| Formel vægt | 222.1021 |