Få mere at vide
Dimethyl 2-isobutylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30383681
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30383681 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30383681 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD460503100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 2-Isobutylmalonate
CAS 39520-24-6
Molekylær formel C9H16O4
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)5-7(8(10)12-3)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3
SMIL COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
IUPAC navn dimethyl 2-(2-methylpropyl)propanedioat
Molekylvægt (g/mol) 188.22
Formel vægt 188.1049