Få mere at vide
Dimethyl 2-isobutylmalonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 2-Isobutylmalonate |
| CAS | 39520-24-6 |
| Molekylær formel | C9H16O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)5-7(8(10)12-3)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3 |
| SMIL | COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethyl 2-(2-methylpropyl)propanedioat |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.22 |
| Formel vægt | 188.1049 |