Få mere at vide
Dimethyl 2-Hydroxyisophthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 2-Hydroxyisophthalate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-4-3-5-7(8(6)11)10(13)15-2/h3-5,11H,1-2H3 |
| Formel vægt | 210.0528 |