Få mere at vide
Dimethyl 2-hydroxyethylphosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10507031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10507031 5 mL Glasflaske 5ml
10032061 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10507031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 338160050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54731-72-5
Molekylær formel C4H11O4P
Molekylvægt (g/mol) 154.10
MDL nummer MFCD00043376
InChI nøgle TZPPDWDHNIMTDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate, dimethyl 2-hydroxyethyl phosphonate, 2-hydroxyethylphosphonic acid dimethyl ester, 2-hydroxyethyl phosphonic acid dimethyl ester, acmc-1ao1t, 2-diethylphosphono ethan-1-ol, tzppdwdhnimtdq-uhfffaoysa, hydroxyethyldimethylphosphonic acid, 2-dimethoxyphosphoryl ethan-1-ol
PubChem CID 2733833
IUPAC navn 2-dimethoxyphosphorylethanol
SMIL COP(=O)(CCO)OC
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate
Navn note 95%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2470g/mL
Kogepunkt 98,0 °C til 104,0 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt 192 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2P(O)(CH2)2OH
Brydningsindeks 1,4430 til 1,4460
Mængde 5 mL
Beilstein 04, IV, 3584
Specifik vægtfylde 1.247
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 154.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.