Få mere at vide
Dimethyl 2-bromomalonate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31448804
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31448804 1 g
31441028 10 g
31434221 25 g
31438927 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31448804 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1253791g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 2-bromomalonate
CAS 868-26-8
Molekylær formel C5H7BrO4
MDL nummer MFCD00025865
Mængde 1 g
SMIL O=C(OC)C(Br)C(OC)=O
Molekylvægt (g/mol) 211.01
Procent renhed 95%