Få mere at vide
Dimethyl 2,7-naftalendicarboxylat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 2,7-Naphthalenedicarboxylate |
| CAS | 2549-47-5 |
| Molekylær formel | C14 H12 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,7-Naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester (7CI,8CI,9CI), 2,7-Dimethyl 2,7-naphthalenedicarboxylate, Dimethyl 2,7-naphthalate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O4/c1-17-13(15)10-5-3-9-4-6-11(14(16)18-2)8-12(9)7-10/h3-8H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc2ccc(cc2c1)C(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethylnaphthalen-2,7-dicarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.243 |
| Formel vægt | 244.074 |