Få mere at vide
Dimethyl 2,6-pyridindicarboxylat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 2,6-Pyridinedicarboxylate |
| CAS | 5453-67-8 |
| Molekylær formel | C9H9NO4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,6-Pyridinedicarboxylic Acid 2,6-Dimethyl Ester, 2,6-Bismethoxycarbonylpyridine, 2,6-Dicarbomethoxypyridine, Dipicolinic Acid Dimethyl Ester, NSC 18855 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-4-3-5-7(10-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(n1)C(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethylpyridin-2,6-dicarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.17 |
| Formel vægt | 195.0532 |