Få mere at vide
Dimethyl 2,6-pyridindicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30388288
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30388288 25 g
1 options
Artikelnummer. 30388288 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47906025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 2,6-Pyridinedicarboxylate
CAS 5453-67-8
Molekylær formel C9H9NO4
Mængde 25 g
Synonym 2,6-Pyridinedicarboxylic Acid 2,6-Dimethyl Ester, 2,6-Bismethoxycarbonylpyridine, 2,6-Dicarbomethoxypyridine, Dipicolinic Acid Dimethyl Ester, NSC 18855
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-4-3-5-7(10-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1cccc(n1)C(=O)OC
IUPAC navn dimethylpyridin-2,6-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 195.17
Formel vægt 195.0532