Få mere at vide
Dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate, 99%
Artikelnummer. 10734385 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10734385 50 g Glasflaske 50g
10071414 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734385 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427940500
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 5453-67-8 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5453-67-8
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.17
MDL nummer MFCD00134493
InChI nøgle SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate, 2,6-dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate, pyridine-2,6-dicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl dipicolinate, dimethyl pyridine-2,6-carboxylate, chembl72405, dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate, dipicolinic acid dimethyl ester
PubChem CID 79549
IUPAC navn dimethylpyridin-2,6-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 2, 6-pyridinedicarboxylate
Smeltepunkt 123°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Formel vægt 195.17
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.