Få mere at vide
(+)-Dimethyl 2,3-O-isopropylidene-D-tartrate, 97%
Artikelnummer. 10677611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10677611 10 mL Glasflaske 10ml
10185833 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10677611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258440100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 37031-30-4 | C9H14O6 | 218.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37031-30-4
Molekylær formel C9H14O6
Molekylvægt (g/mol) 218.21
MDL nummer MFCD00040504
InChI nøgle ROZOUYVVWUTPNG-WDSKDSINSA-N
Synonym 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, +-dimethyl 2,3-o-isopropylidene-d-tartrate, dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4s,5s-dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4,5-dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, pubchem6765, dimethyl--2,3-o-isopropylidene-l-tartrate, dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate #, +-dimethyl-2,3-o-isopropylidine-d-tartrate, dimethyl +-2,3-o-isopropylidene-d-tartrate
PubChem CID 688156
IUPAC navn dimethyl (4S,5S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dicarboxylat
SMIL CC1(OC(C(O1)C(=O)OC)C(=O)OC)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Dimethyl 2, 3-O-isopropylidene-D-tartrate
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 139°C (21.0 hPa)
Flammepunkt 135°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4386 to 1.4406
Mængde 10 mL
Specifik vægtfylde 1.15
Specifik rotationstilstand + 54.00 (20.00°C c=neat)
Specifik rotation + 54
Formel vægt 218.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske