Få mere at vide
Dimethyl 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanedioate, Mikromol™
Artikelnummer. 17920916
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17920916 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17920916 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3641.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dimethyl 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanedioate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanedioate
CAS 827026-43-7
Analyt- eller komponentnavne Dimethyl 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanedioate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H16 N2 O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pentanedioic acid, 2-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-, 1,5-dimethyl ester, Pentanedioic acid, 2-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-, dimethyl ester (9CI), 2-(4-Nitro-1-oxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)pentanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanedioate
InChI formel InChI=1S/C15H16N2O7/c1-23-13(18)7-6-12(15(20)24-2)16-8-10-9(14(16)19)4-3-5-11(10)17(21)22/h3-5,12H,6-8H2,1-2H3
SMIL COC(=O)CCC(N1Cc2c(cccc2[N+](=O)[O-])C1=O)C(=O)OC
IUPAC navn dimethyl 2-(4-nitro-1-oxo-isoindolin-2-yl)pentanedioate
Molekylvægt (g/mol) 336.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 336.0958 g/mol