Få mere at vide
Dimethyl(1-Diazo-2-oxopropyl)fosfonat, TRC
Artikelnummer. 30371411
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30371411 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30371411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD471815250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonate
CAS 90965-06-3
Molekylær formel C5H9N2O4P
Mængde 250 mg
Synonym Bestmann-Ohira Reagent, 1-Diazo-1-(dimethyl phosphono)acetone, Bestmann Reagent, Dimethyl (1-Azo-2-oxopropyl)phosphonate, Dimethyl (1-azoacetonyl)phosphonate, Dimethyl (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonate, Dimethyl (acetyldiazomethyl)phosphonate, Ohira-Bestmann Phosphonate Ohira-Bestmann Reagent, Ohira's Reagent, α-Azido-α-(Dimethyl phosphono)acetone
InChI formel InChI=1S/C5H9N2O4P/c1-4(8)5(7-6)12(9,10-2)11-3/h1-3H3
SMIL O=C(C)C(P(OC)(OC)=O)=[N+]=[N-]
Molekylvægt (g/mol) 192.11
Formel vægt 192.03