Få mere at vide
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)fosfonat, 95 %
Artikelnummer. 17162139 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17162139 5 g
17152139 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17162139 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466020050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 90965-06-3 | C5H9N2O4P | 192,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90965-06-3
Molekylær formel C5H9N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 192.11
InChI nøgle SQHSJJGGWYIFCD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-(diazyn-1-ium-1-yl)-1-(dimethoxyphosphoryl)prop-1-en-2-olat
SMIL COP(=O)(OC)C([N+]#N)=C(C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 192.11