Få mere at vide
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate, 95%
Artikelnummer. 17152139 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17152139 1 g
17162139 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17152139 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466020010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90965-06-3 | C5H9N2O4P | 192.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90965-06-3
Molekylær formel C5H9N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 192.11
InChI nøgle SQHSJJGGWYIFCD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-(diazyn-1-ium-1-yl)-1-(dimethoxyphosphoryl)prop-1-en-2-olat
SMIL COP(=O)(OC)C([N+]#N)=C(C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Analyseprocentområde 95%
Mængde 1 g
Formel vægt 192.11
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate