missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dimethyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2’-aminophenyl)-pyridine-3,5-dicarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2'-aminophenyl)-pyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 21889-33-8 |
| Molekylær formel | C17 H20 N2 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Dimethyl 1,4-Dihydro-2,6-Dimethyl-4-(2-Aminophenyl)-Pyridine-3,5-Dicarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2O4/c1-9-13(16(20)22-3)15(11-7-5-6-8-12(11)18)14(10(2)19-9)17(21)23-4/h5-8,15,19H,18H2,1-4H3 |
| SMIL | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2N)C(=O)OC)C |
| IUPAC navn | dimethyl 4-(2-aminophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.35 |
| Formel vægt | 316.1423 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?