Få mere at vide
Dimethyl 1,4-Dihydro-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorophenyl)-pyridine-3,5-dicarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 1,4-Dihydro-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorophenyl)-pyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 132008-67-4 |
| Molekylær formel | C21 H26 F N O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26FNO4/c1-11(2)18-16(20(24)26-5)15(13-7-9-14(22)10-8-13)17(21(25)27-6)19(23-18)12(3)4/h7-12,15,23H,1-6H3 |
| SMIL | COC(=O)C1=C(NC(=C(C1c2ccc(F)cc2)C(=O)OC)C(C)C)C(C)C |
| IUPAC navn | dimethyl 4-(4-fluorophenyl)-2,6-di(propan-2-yl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.43 |
| Formel vægt | 375.1846 |