Få mere at vide
Dimethyl-1,3-acetonedicarboxylat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl-1,3-acetonedicarboxylate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 174.0528 |