Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 1, 3-acetonedicarboxylate |
| Smeltepunkt | 16,0 °C til 17,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.1800g/mL |
| Kogepunkt | 237,0 °C til 241,0 °C |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3O2CCH2COCH2CO2CH3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate
- Advarsel
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.