Få mere at vide
Dimethyl-1,1,1-d3 Sulfide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Sulfide-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 12-9-4752 |
| Molekylær formel | C2 D3 H3 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methane-d3, (methylthio)- (9 CI), (Methyl sulfide)-1,1,1-d3 (7 CI, 8 CI), Methyl perdeuteromethyl sulfide, Methyl trideuteriomethyl sulfide, Trideuteromethyl methyl sulfide, Dimethyl Sulfide-D3 (methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])SC |
| IUPAC navn | trideuterio(methylsulfanyl)methane |
| Molekylvægt (g/mol) | 65.1525 |
| Formel vægt | 65.0379 g/mol |
| Vis mere |