Få mere at vide
Dimethyl-1,1,1-d3-amine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylamine methyl-d3 hydrochloride |
| CAS | 120033-84-3 |
| Molekylær formel | C2 2H3 H4 N . Cl H |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1 H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])NC |
| IUPAC navn | 1,1,1-trideuterio-N-methylmethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.56 |
| Formel vægt | 84.0534 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |