Få mere at vide
Dimethrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethrin |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O2/c1-12(2)9-16-17(19(16,5)6)18(20)21-11-15-8-7-13(3)10-14(15)4/h7-10,16-17H,11H2,1-6H3 |
| Formel vægt | 286.1933 |