Få mere at vide
Dimethoxymethylvinylsilane, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 102°C to 104°C |
| Kemisk navn eller materiale | Dimethoxymethylvinylsilane |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 3043765 |
| Flammepunkt | 5°C (41°F) |
| Formel vægt | 132.23 |
| Procent renhed | 97% |
| Brydningsindeks | 1.395 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |