Få mere at vide
Dimethoxymethylvinylsilane, 97%
Artikelnummer. 11348915
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348915 25 g 25g
11338915 5 g 5g
11358915 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348915 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14035.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16753-62-1 | C5H12O2Si | 132.234 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16753-62-1
Molekylær formel C5H12O2Si
Molekylvægt (g/mol) 132.234
MDL nummer MFCD00129170
InChI nøgle ZLNAFSPCNATQPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylmethyldimethoxysilane, dimethoxymethylvinylsilane, dimethoxy methyl vinyl silane, silane, ethenyldimethoxymethyl, ethenyldimethoxymethylsilane, methyldimethoxyvinylsilane, vinyl methyldimethoxysilane, dimethoxy methyl vinylsilane #, methylvinyldimethoxysilane
PubChem CID 85589
IUPAC navn ethenyl-dimethoxy-methylsilan
SMIL CO[Si](C)(C=C)OC
Tekniske data
Kogepunkt 102°C to 104°C
Kemisk navn eller materiale Dimethoxymethylvinylsilane
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 3043765
Flammepunkt 5°C (41°F)
Formel vægt 132.23
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.395
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.889