Få mere at vide
Dimethoxymethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 97%
Artikelnummer. 11358376
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358376 25 g 25g
11344026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17292.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 358-67-8 | C6H13F3O2Si | 202.248 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 358-67-8
Molekylær formel C6H13F3O2Si
Molekylvægt (g/mol) 202.248
MDL nummer MFCD00053175
InChI nøgle DIJRHOZMLZRNLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethoxy methyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropyl methyldimethoxysilane, 3,3,3-trifluoropropylmethyldimethoxysilane, dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethoxy-methyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1cm60, 3,3,3-trifluoropropyldimethoxy methyl silane, methyl 3,3,3-trifluoropropyl dimethoxysilane, silane,dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl
PubChem CID 67751
IUPAC navn dimethoxy-methyl-(3,3,3-trifluorpropyl)silan
SMIL CO[Si](C)(CCC(F)(F)F)OC
Tekniske data
Kogepunkt 85°C (150mmHg)
Kemisk navn eller materiale Dimethoxymethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1753237
Flammepunkt 58°C (136°F)
Formel vægt 202.25
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.3576
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.1